Learn More
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées en polypropylène Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4524588
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
4000 ml
Graduations:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10190181
Marque: Thermo Scientific™ 36620010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez vos applications avec précision grâce aux éprouvettes graduées équipées de larges becs verseurs et de graduations intégrées.
Réalisez vos applications avec précision grâce aux éprouvettes graduées en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™ équipées d’un large bec verseur, de graduations intégrées et d’une large base bleue. Parce qu’elles sont dépourvues de ménisque, rien ne gêne la lecture, ce qui élimine les conjectures. Les éprouvettes peuvent être stérilisées chimiquement et sont adaptées à un usage alimentaire.
Caractéristiques :
  • Excellente résistance chimique pour un large éventail de solutions
  • Résiste à des températures atteignant 135°C (275°F) dans une grande variété d’utilisations
  • Autoclavables (l’autoclavage affecte la précision)
  • Graduations intégrées par sérigraphie facilitant la lecture (modèles de 10 ml à 1 litre uniquement)
Informations de commande :
Conditionnement individuel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau Polypropylène
Tolérance ± 0,2 ml
Description de l’article Bouteille en polypropylène graduée, 10 ml
Certifications/Conformité ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, partie 177.1520
Nb par paquet 1
Nbre par carton 24
Étalonnage Pour son volume contenu, pour délivrer un volume donné
Diamètre (impériale) 1,03 po
Balance 0,8 ml à 10 ml par incréments de 0,2 ml
Diamètre (métrique) 26,2 mm
Graduations 0.2 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur ± 0.20 ml
Température max. 121°C
Forme Rond
Diamètre (métrique) intérieur 13,5 mm
Diamètre (impériale) intérieur 0,53 po
Température max. (impériale) 250°F
Base Type Hexagonale
Hauteur (impériale) 4,34 in
Hauteur (métrique) 110,2 mm
Type Bouteille graduée
ACT Label Oui
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.