Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure en PVC sans phthalate Nalgene™
Cette tubulure transparente autoclavable de qualité laboratoire constitue la norme en matière de pureté et de qualité. Elle est fabriquée à base de résines de qualité supérieure et est exempte de plastifiants ortho-phthalates. Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
Marque: Thermo Scientific™ 8701-4120
150.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
La tubulure en PVC transparent sans phthalate Thermo Scientific™ Nalgene™ est fabriquée à base de matériaux en résine de qualité supérieure et fonctionne comme une tubulure Nalgene 180 classique, mais est exempte de plastifiants DEHP et ortho-phthalates. Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65. Résiste au durcissement et à la décoloration causés par une large gamme de produits chimiques de laboratoire et ne confère pas d’odeur ou de goût, ce qui rend cette tubulure idéale pour une large gamme d’applications non médiales, en laboratoire, de recherche et pharmaceutiques.
- Cette tubulure transparente autoclavable de qualité laboratoire constitue la norme en matière de pureté et de qualité. Elle est fabriquée à base de résine et de plastifiants de la meilleure qualité
- Exempte de plastifiants ortho-phthalates
- Résiste au durcissement et à la décoloration par de nombreux produits chimiques. Offre une bonne stabilité dimensionnelle
- Équivaut à la tubulure Tygon™ E-3603
- Porte le marquage de conformité réglementaire et de diamètre interne à intervalles de 12 po pour faciliter l’identification et les mesures
- Dureté au duromètre Shore A, 60
- Ne confère pas d’odeur ni de goût
- Possibilité d’écrire dessus avec le marqueur Nalgene Lab
- Glisse facilement sur les raccords en verre et en plastique ; se bloque solidement
- Autoclavable/Transparente
La taille 8701-0010 n’est pas imprimée.
Compliance
Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
Spécification
Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65 | |
Autoclavable | |
PVC | |
100 pieds | |
1 article de tubulure de 100 pi de long | |
Autoclave, gaz, produit chimique | |
60 (Shore A) | |
22 psig à 73°F (23°C), 11 psig à 125°F (51°C) | |
160°F | |
Tubulure flexible |
Tubulure en PVC sans phthalate | |
3/8 in. | |
1/2 po | |
1/16 po | |
Non stérile | |
Transparent | |
Rayon de courbure de 4 x dia. ext. | |
Très faible | |
71°C |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Non destinée à un usage médical.