Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure de vide en PVC sans phthalate Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 16555140
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
1/2 po
1/4 po
3/16 po
3/8 in.
Diamètre (impériale) externe:
1-1/8 po
5/8 po
7/8 po
9/16 po
Longueur totale (impériale):
10 pieds
50 pieds
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16555140
Marque: Thermo Scientific™ 87021065
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tubulures en PVC à parois épaisses peuvent résister au vide absolu (29,9 po [760 mm] Hg) à température ambiante. Fabriquées à partir de résines de qualité supérieure, exemptes de plastifiants ortho-phthalates. Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
La tubulure de vide en PVC transparent sans phthalate Thermo Scientific™ Nalgene™ est fabriquée à base de matériaux en résine de qualité supérieure et fonctionne comme une tubulure Nalgene 180 classique, mais est exempte de plastifiants DEHP et ortho-phthalates. Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65. Résiste au durcissement et à la décoloration causés par une large gamme de produits chimiques de laboratoire et ne confère pas d’odeur ou de goût. Résiste au vide complet (29,9 po Hg) à température ambiante.
  • Cette tubulure transparente autoclavable de qualité laboratoire constitue la norme en matière de pureté et de qualité. Elle est fabriquée à base de résine et de plastifiants de la meilleure qualité
  • Exempte de plastifiants ortho-phthalates
  • Résiste au vide complet de 29,9 po Hg à température ambiante
  • Résiste au durcissement et à la décoloration par de nombreux produits chimiques. Offre une bonne stabilité dimensionnelle
  • Équivaut à la tubulure Tygon™ E-3603
  • Porte le marquage de conformité réglementaire et de diamètre interne à intervalles de 12 po pour faciliter l’identification et les mesures
  • Dureté au duromètre Shore A, 60
  • Ne confère pas d’odeur ni de goût
  • Possibilité d’écrire dessus avec le marqueur Nalgene Lab
  • Glisse facilement sur les raccords en verre et en plastique ; se bloque solidement
  • Autoclavable/Transparente
Compliance
Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
Description Tubulure de vide en PVC sans phthalate
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 1/4 po
Diamètre (métrique) interne 6,4 mm
Matériau PVC
Diamètre (impériale) externe 5/8 po
Diamètre (métrique) externe 16 mm
Longueur totale (impériale) 10 pieds
Longueur totale (métrique) 3 m
Épaisseur (impériale) 3/16 po
Épaisseur (métrique) 4,8 mm
Quantité d’emballage 1 article de tubulure de 10 pi de long
Stérilité Non stérile
Méthode de stérilisation Autoclave, gaz, produit chimique
Couleur Transparent
Dureté 60 (Shore A)
Flexibility 4xOD
Pression maximale 56 psig à 73°F (23°C), 28 psig à 125°F (51°C)
Niveau de vide Vide complet à température ambiante
Max. Operating Temperature (English) 160°F
Max. Operating Temperature (Metric) 71°C
Type de produit Tubulures à vide
Afficher plus Afficher moins
Non destinée à un usage médical.