Learn More
BrandTech™ Béchers Griffin de forme basse en PFA VITALAB™
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Hauteur (métrique):
50 mm
59 mm
72 mm
96 mm
122 mm
141 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conception d’imbrication pour conserver l’espace de paillasse et de stockage
- Capable de résister à des températures allant de −200°C à +250°C
- Autoclavable à 121°C et facile à nettoyer
- Résistance chimique supérieure et excellente stabilité à long terme
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | PFA |
| À utiliser avec (application) | Pour mesure de volume |
| Hauteur (métrique) | 96 mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Température (métrique) de fonctionnement max. | +250°C |
| Type | Bécher gradué |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Oui |
| Afficher plus |