Learn More
Corning™ Béchers de forme basse en PFA réutilisables
Code produit. 11337851 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 L
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Code produit. 11337851
Marque: Corning™ 1003P250
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
PFE translucide avec échelle de graduation gravée
Ces béchers sont translucides avec une échelle de graduation gravée. Ils résistent aux hautes températures et aux produits chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Translucide
Diamètre (impériale) externe 2,63 in
Diamètre (métrique) externe 6,7 cm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau PFA
À utiliser avec (application) Résistance chimique et aux hautes températures
Hauteur (impériale) 3,74 in
Hauteur (métrique) 9,5 cm
Incréments 50 ml
Température (impériale) de fonctionnement max. 68°F
Température (métrique) de fonctionnement max. 20°C
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Graduated Oui
Certifications/Conformité DIN, ASTM classe A et B
Scale Échelle gravée
Modèle Griffin