Learn More
VITLAB™ Béchers Griffin en PP
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
5000 ml
Scale:
Échelle bleue gravée
Échelle imprimée en bleu
Autoclavable:
Autoclavable
Sous condition
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
Description
- Polypropylène résistant et léger, résistant à la chaleur et chimiquement inerte
- Très transparent avec une échelle bleue pour faciliter l’identification, la mesure et la surveillance
- Idéal pour une variété d’expériences et de travaux en laboratoire
- Fabriqués conformément à la norme ISO 7056
Spécification
Spécification
| Couleur | transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 30 mm |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (application) | Pour mesure de volume |
| Hauteur (métrique) | 36 mm |
| Incréments | 2 ml |
| Quantité | 12/boîte |
| Type | Bécher |
| Autoclavable | Sous condition |
| Afficher plus |