Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons de remplissage / ventilation Nalgene™ Code produit.: 10589032
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Bouchons de remplissage / ventilation Nalgene™
Code produit. 10589032
53 mm, 1/4 po, 6.35 mm
Click to view available options
Taille du bouchon:
53 mm
83 mm
Diamètre (impériale) Tube interne:
1/2 po
1/4 po
Diamètre (métrique) Tube interne:
6.35 mm
12.7 mm
Code produit. 10589032
Marque: Thermo Scientific™ 21620531
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Manipulez des solutions aseptiques pour les applications de transfert de liquide dans les domaines pharmaceutiques, biotechnologiques et en laboratoire grâce à ces bouchons de remplissage / ventilation en polypropylène.
Manipulez des solutions aseptiques pour les applications de transfert de liquide dans les domaines pharmaceutiques, biotechnologiques et en laboratoire grâce aux bouchons de remplissage / ventilation Thermo Scientific™ Nalgene™. Pouvant accueillir des composants supplémentaires de transfert de liquide, tels que des connecteurs aseptiques et des filtres d’évent, ces bouchons à 3 orifices sont disponibles pour une utilisation avec des flacons et des bonbonnes Nalgene avec des bouchons 53B ou 83B, y compris les tubulures prémontées en silicone durci au platine prémontées pour une personnalisation aisée des flacons et des bonbonnes.
Caractéristiques :
  • Les bouchons autoclavables sont spécialement conçus pour s’adapter à la plupart des flacons et des bonbonnes Nalgene
  • Systèmes étanches† permettant une manipulation aseptique en toute sécurité de produits à forte valeur ajoutée lors du déversement
Comprend :
Tubulure en silicone durcie au platine Nalgene 50 et caches pour orifices ventilés en TPE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille du bouchon 53 mm
Description Bouchon 3 ports
Diamètre (impériale) Tube interne 1/4 po
Diamètre (métrique) Tube interne 6.35 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons et bonbonnes Nalgene avec bouchons 53B
Longueur (métrique) 7.62 cm
Matériau Polypropylène, joint en TPE, caches pour orifices en TPE et tuyau en silicone durci de platine, Silicone durci au platine, Bouchons à ouverture en TPE, Tubulure en silicone durci au platine
Type de produit Bouchon
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot7451420010 Type de certificatCertificat de conformité Date02/04/2025 Catalog Number2162-0531
Numéro de lot7448872010 Type de certificatCertificat de conformité Date07/03/2025 Catalog Number2162-0531
Numéro de lot7443525010 Type de certificatCertificat de conformité Date26/02/2025 Catalog Number2162-0531
Numéro de lot7439187010 Type de certificatCertificat de conformité Date18/12/2024 Catalog Number2162-0531
Numéro de lot7347185010 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number2162-0531
† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouchons de remplissage / ventilation Nalgene™ >