Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, TPE Gasket, Closure, 83B, 2 port, 1/4 inch
Description
Préservez l’intégrité d’un récipient et de son contenu grâce aux bouchons de remplissage / ventilation rapide Thermo Scientific™ Nalgene™. Comme système pratique de transfert des liquides, ce bouchon 83B à port est doté d’un raccord à déconnexion rapide avec embout pour une fixation à la tubulure de votre choix. Les raccords comportent des embouts à l’intérieur et à l’extérieur du bouchon et les raccords dans le bouchon possèdent des vannes internes qui se referment hermétiquement lorsqu’un raccord d’embout est retiré, et ce afin de maintenir l’intégrité des joints du récipient.
- Alternative prête à l’emploi aux solutions de remplissage / distribution internes fastidieuses
- Garantit l’intégrité du récipient avec des raccords à déconnexion rapide de type “vanne de fermeture”
- Bouchon 83B doté de raccords cannelés à l’intérieur / à l’extérieur
- Disponibles en deux ou trois styles de port pour des tubulures de 1/4 ou de 3/8″ (6,35 ou 9,53 mm)—une plateforme idéale pour la personnalisation de votre flacon ou bonbonne Nalgene
- Parfaits pour une utilisation dans les systèmes sous vide avec les bonbonnes et flacons à vide Nalgene pour usage intensif ; les réf. 2226 et 2126 sont recommandés pour les applications sous vide
- Parfaits pour une utilisation avec les tubulures à parois épaisses Nalgene 180 (réf. 800-0145 ou 8000-0065)
- Des raccords alternatifs et de rechange sont disponibles pour davantage d’options de personnalisation (réf. 2159)
Spécification
Spécification
| Description | Bouchon 83B 2 ports |
| Diamètre (impériale) Tube interne | 1/4 po |
| Diamètre (métrique) Tube interne | 6,35 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons et bonbonnes Nalgene avec bouchons 83B |
| Matériau | PP, Joint d’étanchéité en TPE |
| Type de produit | Bouchon |
| Quantité | Each |
Utilisation avec tubulures à paroi épaisse / à vide. Non recommandés pour une utilisation sous vide avec des conteneurs plus légers. Les joints des raccords n’assurent plus le vide après plusieurs passages en autoclave.