Learn More
Thermo Scientific™ Robinets à action rapide en polypropylène Nalgene™ Code produit.: 10652561
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Robinets à action rapide en polypropylène Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10652561
Robinet
Click to view available options
Type de produit:
Robinet
Code produit. 10652561
Marque: Thermo Scientific™ 64220010
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec : Bonbonnes Nalgene
Stop drips and keep your Nalgene carboys in service for years with these Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Quick-Action Replacement Spigots. Includes an HDPE tubing adapter which accepts tubing with 1/4 or 5/16 in. I.D for added versatility.
Caractéristiques :
  • Le robinet sans adaptateur de tubulure accepte les tubulures de 5/8″ (1,6 cm) de dia. int.
  • Livrés avec adaptateur en PEHD pour une utilisation avec des tubulures de 1/4 ou 5/16″ (0,6 ou 0,8 cm)
Remarques :
  • Démonter le robinet avant tout autoclavage ; adaptateur de tubulures non autoclavable
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Robinets à action rapide en polypropylène
Diamètre (impériale) Tube interne 0,31 in (fournis avec un adaptateur pour tubulures de 0,25 ou 0,31 in)
Diamètre (métrique) Tube interne 1.6 cm (inclut un adaptateur pour tubulure de 0.6 ou de 0.8 cm)
À utiliser avec (équipement) Bonbonnes Nalgene
Matériau Polypropylène avec adaptateur de tubulure en PEHD
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Robinet
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1424942 Type de certificatCertificat de conformité Date03/04/2025 Catalog Number6422-0010
Numéro de lot1420666 Type de certificatCertificat de conformité Date11/02/2025 Catalog Number6422-0010
Numéro de lot1417820 Type de certificatCertificat de conformité Date27/12/2024 Catalog Number6422-0010
Numéro de lot1301391 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number6422-0010
Numéro de lot1344603 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number6422-0010
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Robinets à action rapide en polypropylène Nalgene™ >