Learn More
Nα-BOC-L-histidine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10530024
Nα-BOC-L-histidine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10530024
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10530024
Marque: Thermo Scientific Acros 275590050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17791-52-5
Formule moléculaire C11H17N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 255.274
Clé InChI AYMLQYFMYHISQO-QMMMGPOBSA-N
Synonyme boc-his-oh, n-boc-l-histidine, boc-l-histidine, tert-butyloxycarbonyl-l-histidine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-histidine, nalpha-boc-l-histidine, boc-l-his-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-histidine, l-histidine, n-1,1-dimethylethoxy carbonylAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 87308
Nom IUPAC acide (2S)-3-(1H-imidazol-5-yl)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nα-BOC-L-Histidine
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique +24.5° to +26.5° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Conditions de rotation spécifiques +25.5° (25°C c=1,methanol)
Quantité 5 g
Poids de la formule 255.27
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465500 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog Number275590250,275590050
Numéro de lotA0376458 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number275590010,275590250,275590050
Numéro de lotA0418071 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/10/2022 Catalog Number275590010,275590250,275590050
Numéro de lotA0379401 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2021 Catalog Number275590010,275590250,275590050
Numéro de lotA0333352 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/10/2020 Catalog Number
Identifiant produit
  • Na-BOC-L-Histidine
Nom du produit
Nα-BOC-L-histidine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >