Learn More
Nα-BOC-L-histidine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10127803 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10127803
Marque: Thermo Scientific Acros 275590010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17791-52-5 | C11H17N3O4 | 255.274 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17791-52-5
Formule moléculaire C11H17N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 255.274
Clé InChI AYMLQYFMYHISQO-QMMMGPOBSA-N
Synonyme boc-his-oh, n-boc-l-histidine, boc-l-histidine, tert-butyloxycarbonyl-l-histidine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-histidine, nalpha-boc-l-histidine, boc-l-his-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-histidine, l-histidine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
CID PubChem 87308
Nom IUPAC acide (2S)-3-(1H-imidazol-5-yl)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nα-BOC-L-Histidine
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique +24.5° to +26.5° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
Conditions de rotation spécifiques +25.5° (25°C c=1,methanol)
Quantité 1 g
Poids de la formule 255.27
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux