Learn More
N-acétyl-DL-tryptophane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N-Acetyl-DL-tryptophan is produced via chemical synthesis using the standard amino acid, tryptophan. It can be used in downstream applications of biopharmaceutical production as a transfer agent or stabilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le N-acétyl-DL-tryptophane est produit par synthèse chimique à l’aide de l’acide aminé standard, le tryptophane. Il peut être utilisé dans les applications en aval de la production biopharmaceutique comme agent de transfert ou stabilisateur.
Solubilité
Soluble dans l’hydroxyde de sodium 1N, l’eau et le méthanol.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-DL-tryptophan |
Point de fusion | ∼205°C (decomposition) |
Beilstein | 89478 |
Informations sur la solubilité | Soluble in 1N Sodium Hydroxide,water,and methanol. |
Quantité | 100 g |
Poids de la formule | 246.27 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10142959 | Certificat d’analyse | 18/04/2024 | A17562.22,A17562.14 |
5002P07W | Certificat d’analyse | 29/07/2022 | A17562.22,A17562.14 |
10143296 | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | A17562.22,A17562.14 |
P07356 | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | A17562.22,A17562.14 |
C5336A | Certificat d’analyse | 23/11/2021 | A17562.22,A17562.14 |