Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-DL-tryptophane, 98+ %, extra pur
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-DL-tryptophan |
| Note relative au nom | 99+% |
| % min. CAS | 99.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 204.0°C to 206.0°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Perte à la dessiccation | 0.5% max. (105°C) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Quantité | 100 g |
| Afficher plus |