Learn More
Eppendorf™ Godet de centrifugeuse MTP
Conçus pour être utilisés avec les rotors et centrifugeuses Eppendorf
Marque: Eppendorf™ 5804742001
474.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Godets MTP pour rotor
Spécification
Rotor 5804 / 5810 A-2-MTP | |
Godet | |
2/boîte |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.