Learn More
Tenak™ Séparateurs pour cryoboîtes 30 mm
Séparateurs à utiliser avec des cryoboîtes de 50 mm de hauteur.
Marque:  Tenak™ TE22113
Code produit. 15230544
  • 40.20€ / 36 pièces
Expédition estimée: 30-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour une utilisation dans des cryoboîtes en carton
  • Contient des flacons cryogéniques
  • Séparateur de type grille
Spécification
Spécification
Casiers séparateurs
Flacons de 24 mm de diamètre extérieur
30 mm
Boîtes cryogéniques de 50 mm de haut
5 x 5 cellules
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Tenak™ Séparateurs pour cryoboîtes 30 mm > Arrangement : Cellules 5 x 5 ; contient : Flacons dia. ext. 24 mm