Learn More
Nabertherm™ Bacs collecteurs en acier
Bac collecteur pour la protection du four et un chargement aisé.
Marque:  Nabertherm™ 691400146
Code produit. 11939755
  • 156.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Temp. max : 1100°C
  • Hauteur : 20 mm
Spécification
Spécification
Adapté pour les fours : LE 6, L(T) 5, LV(T) 5
Bac collecteur
Acier
17 cm
16 cm
1100°C
Fours à moufle
19 cm
2 cm
Nom du produit
Nabertherm™ Bacs collecteurs en acier > Longueur : 19 cm ; profondeur : 16 cm ; matériau : Acier