Learn More
Nabertherm™ Bacs collecteurs en acier
Bac collecteur pour la protection du four et un chargement aisé.
Marque:  Nabertherm™ 691400147
Code produit. 11949755
  • 192.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Temp. max : 1100°C
  • Hauteur : 20 mm
Spécification
Spécification
Adapté pour les fours : L(T) 9, LV(T) 9, N 7
Bac collecteur
Acier
22 cm
23 cm
1100°C
Fours à moufle
22 cm
2 cm
Nom du produit
Nabertherm™ Bacs collecteurs en acier > Longueur : 22 cm ; profondeur : 23 cm ; matériau : Acier