Learn More
Kartell™ Cuve industrielle en PEHD
La cuve industrielle en PEHD Kartell™ est utile dans les pratiques de laboratoire quotidiennes ; elle comprend une poignée confortable avec un bouchon étanche sécurisé, conformément aux recommandations DIN.
Marque:  Kartell™ 0178200
Code produit. 10089922
  • 474.00€ / 24 pièces
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conception d’emballage industriel normalisée
  • Utile dans les pratiques de laboratoire quotidiennes
  • Fabriqué en PE haute densité de qualité alimentaire
  • Comprend une poignée confortable
  • Comprend un bouchon étanche sécurisé selon les recommandations DIN
  • Il est conforme à la réglementation des Nations unies sur le transport de liquides dangereux et toxiques et convient au transport routier (ADR-RID), maritime (IMO-IMDG) et aérien (IATA-ICAO)
Spécification
Spécification
GL 51
HDPE
320 mm
195 mm
Bouchon d’étanchéité
10 l
225 mm
24
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Kartell™ Cuve industrielle en PEHD > Capacité (métrique) : 10 l