Learn More
Fisherbrand™ Microcentrifugeuses Micro 17 / 17R
Minuteur de 99 minutes réglable et fonction de centrifugation rapide pour les cycles courts
Marque: Fisherbrand™ 75002460
1417.02 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Capacité : 48 ml (24 tubes de 1,5/2 ml)
- Vitesse max. / FCR : 13 300 tr/min / 17 000 xg :
- Minuteur de 99 minutes réglable et fonction de centrifugation rapide pour des délais d’exécution courts
- Fourni avec rotor Click Seal (24 places 1,5/2 ml) et couvercle de confinement biologique
Spécification
24 x 1,5/2 ml | |
17 000 x g | |
Microcentrifugeuse Micro 17, ventilée |
13 300 tr/min | |
Yes | |
No |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Fisherbrand Microcentrifuges, Micro 17/17R (EN)
-
Fisherbrand Microcentrifuges, Micro 17/17R (FR)
Promotions
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Faites-nous une offre sur les centrifugeuses
Profitez de tarifs spéciaux sur les meilleures centrifugeuses. Faites-nous une offre dès aujourd'hui et améliorez l'équipement de votre laboratoire. Offre limitée !Code promotionnel: 21629Expire: 2025-12-31
Jours
251Heures
16Minutes
49Secondes
48 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
6Heures
16Minutes
49Secondes
48 -
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant