Learn More
Memmert™ MobileALERT pour 4 notifications d’alarme maximum
MobileALERT pour 2 notifications d’alarme, température et humidité
Marque:  Memmert™ ICO150C4
Code produit. 17149954
  • 1780.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accessoires
  • Notification par SMS, alarme de température et de CO2 standard
  • Alarme d’humidité supplémentaire lorsque la machine est équipée de l’option K7
  • Alarme d’O2 avec option T6
Spécification
Spécification
Température et humidité, jusqu’à 4 alarmes
ICO150
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Memmert™ MobileALERT pour 4 notifications d’alarme maximum > ICO150