Learn More
Memmert™ Porte en verre à visibilité complète pour UF1060plus, max. 300°C
Porte en verre à visibilité complète fabriquée avec quatre couches de verre isolées.
Marque: Memmert™ UF1060plusB1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoires
- Visibilité complète
- Verre (4 couches)
- Plage de température allant jusqu’à 300°C
Spécification
Étuve UF1060plus | |
Jusqu’à 300°C | |
Porte à visibilité complète | |
Verre |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Porte en verre à visibilité complète pour UF1060plus, max. 300°C > S’utilise avec : UF1060plus
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu