Learn More
Memmert™ MobileALERT pour 4 notifications d’alarme maximum
Code produit. p-7220939 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17110025
Marque: Memmert™ ICO50C4
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MobileALERT pour 2 notifications d’alarme, température et humidité
  • Accessoires
  • Notification par SMS, alarme de température et de CO2 standard
  • Alarme d’humidité supplémentaire lorsque la machine est équipée de l’option K7
  • Alarme d’O2 avec option T6
Spécification
Description Température et humidité, jusqu’à 4 alarmes
À utiliser avec (équipement) ICO50