Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour microtubes FlipStrip™ avec couvercle
Code produit. 10358711 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Orange fluorescent
Rose fluorescent
Rouge
Rouge, vert, jaune ou bleu
Vert
Vert fluorescent
Vert fluorescent, Orange fluorescent, Rose fluorescent, Violet
Violet
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
Code produit. 10358711
Marque: Thermo Scientific™ 8608
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conservez les barrettes de 0,2 mL et les tubes de 1,5 mL d’un côté et les tubes de 0,5 mL de l’autre côté de ce rack pour microtubes avec couvercle, fabriqué en plastique 100 % recyclé.
Placez des barrettes de 0,2 ml et des tubes de 1,5 ml d’un côté du rack pour microtubes Thermo Scientific™ FlipStrip avec couvercle, et des tubes de 0,5 ml de l’autre côté. Le rack est fabriqué en plastique 100 % recyclé.
  • Conception stable, ultra plate avec grille de repérage alphanumérique pour faciliter l’identification des tubes
  • Couvercle permettant de protéger les échantillons et d’empiler les racks
  • Plusieurs couleurs disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Portoir Flipstrip
Description Portoir Flipstrip
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Rouge, vert, jaune ou bleu
Capacité Tubes (0,5 ml), Tubes (1,5 ml), Tubes (2 ml)
Matériau Plastique recyclé
Empilables Oui
Nbre par carton 12 racks