Learn More
Memmert™ Works Calibration Certificate - 5, 7 and 10% CO2
Certificat d’étalonnage en usine pour 5, 7 et 10 % de CO2
Marque: Memmert™ ICO150D00106
Description
- Certificats d’étalonnage des travaux spéciaux sur demande
- Pour 5 %, 7 % et 10 % de CO2 (mesuré à +37°C)
Spécification
ICO150 | |
Certificat d’étalonnage des travaux |