Learn More
Sartorius Pipette mécanique monocanal mLINE™
Bénéficiez d’une précision exceptionnelle lors des longues séries de pipetage. Le pipeteur mécanique monocanal Sartorius mLINE™ est la solution la plus avancée et la plus ergonomique pour les utilisateurs soucieux de la qualité de leurs manipulations et qui doivent réaliser des pipetages manuels répétitifs. Ce modèle couvre une plage de volumes allant de 0,1 μl à 10 ml.
Marque: Sartorius 725090
386.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
La pipette mécanique hautement avancée offre une précision et une fiabilité sans effort- Résultats homogènes, même lors des longues séries de pipetage
- Mécanisme Optiload pour une étanchéité parfaite des pointes et une éjection des pointes sans effort
- Risque de contamination minimisé grâce aux filtres Safe-Cone et à une capacité d’autoclavage complète
- Réglage du volume en une seule étape avec le bouton de verrouillage du volume pour éviter toute modification accidentelle du volume
- L'isolation thermique des composants internes améliore la précision
- Résistance élevée aux produits chimiques et aux UV
- Fréquemment recommandé par les responsables de santé et de sécurité
- Excellente ergonomie pour se protéger contre les microtraumatismes répétés de la main, du bras et de l'épaule
- Des forces exceptionnellement légères nécessaires pour l’éjection des pointes à filtre et le pipetage
- Affichage clair et facile à lire avec de grands chiffres et de petits incréments
- Codage couleur de la gamme de volumes pour une sélection facile du pipeteur et de la pointe
- Facile à entretenir ; seules 2-3 pièces à démonter et à nettoyer
Certifications
Marquage CE
Prestations de service
2 ans
Spécification
0.6 % 1.2 % 3 %, 0.60 à 0.20 | |
Pointes Sartorius Optifit ; Pointes à filtre SafetySpace | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Polypropylene | |
mLINE™ | |
Non-sterile | |
1 à 10 ml | |
20 μl | |
2 ans |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Yes | |
Rouge | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Pipette | |
Ergonomique | |
Oui |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Accessoires et services
-
Unity Lab Services™ Certificat D'Etalonnage Cofrac Basic d'... ULS Etalonnage COFRAC pipette monocanal1... Code produit: 15326704
sur devis / 1 pièce
Demandez un prix pour cet article ici.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
9Heures
5Minutes
51Secondes
44 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
26Heures
5Minutes
51Secondes
44