Learn More
Sartorius Pipeteur mécanique monocanal Biohit™ Proline™
Associe un prix abordable à la fiabilité et à la précision. Le pipeteur mécanique monocanal Sartorius™ Biohit™ Proline™ est un outil de manipulation de liquides réglable et conçu de façon ergonomique. C’est la plus abordable des pipettes mécaniques de Sartorius. Disponible dans des volumes de 1 000 et 5 000 μl.
Marque: Sartorius 720060
264.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
La première gamme de pipettes mécaniques de la gamme Biohit™, Proline™ est toujours utilisée dans de nombreux laboratoires du monde entier, témoignant de sa conception et de sa fiabilité intemporelles et pratiques. Choix idéal pour les universités et les collèges, ou tout laboratoire cherchant un outil de pipetage économique.- Très exact et précis, il convient donc à l’utilisation par des professionnels et des étudiants également
- Unité légère avec support ergonomique pour les doigts
- Il n’est pas nécessaire de serrer la pipette, ce qui réduit le risque de MTR
- Réglage du volume ajustable et facile à utiliser avec butées à déclic et affichage du volume transparent
- L’étalonnage personnalisé permet un nouvel étalonnage pour différents liquides
- Filtres Safe-Cone disponibles pour le pipetage sans contamination
- Pointe conique en matériau durable à haute résistance chimique
- Compatible avec les pointes Optifit et SafetySpace™
Spécification
0,6 %, 0,7 %, 2 % | |
1000 μl Optifit tip, pointe à filtre SafetySpace™ | |
Pipetage avec risque de contamination minimisé | |
Pipette mécanique | |
Ergonomique | |
Filtre conique sûr | |
2 ans |
CE, ISO 9001 | |
Autoclavable | |
1 | |
100 à 1000 μl | |
Pipetage avec risque de contamination minimisé | |
5,0μL |