Learn More
Sartorius Pipeteur mécanique monocanal Proline™ Plus
Conçue pour apporter confort et qualité aux tâches de pipetage manuel quotidiennes. Le pipeteur mécanique monocanal Sartorius Proline™ Plus allie solidité et facilité d’utilisation, et offre la gamme de pipettes la plus complète pour toute une variété d’utilisateurs et d’applications. Disponible dans une plage de volumes allant de 0,1 μl à 10 ml.
Marque: Sartorius 728070
270.99 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
Idéal pour les professionnels de laboratoire expérimentés et les étudiants- La plus large gamme de pipettes, qui comprend des pipettes à volume fixe pour lesquelles les volumes doivent être prêts pour éviter les erreurs
- Le mécanisme Optiload permet de charger les pointes sur la pointe conique avec une étanchéité parfaite
- Les filtres Safe-Cone minimisent les risques de contamination
- Paramètre de volume ajustable avec déclic
- L'isolation thermique des composants internes améliore la précision
- Structure renforcée et durable avec une haute résistance aux UV et aux produits chimiques
- Forces légères de pipetage, poignée confortable et support pour doigts
- Il n'est pas nécessaire de serrer le pipeteur pendant le pipetage
- Éjection légère et facile des pointes
- Réduit les risques de microtraumatisme lié aux gestes répétitifs
- Étalonnage facile et personnalisé
- Grands chiffres et codage couleur pour l'affichage du volume
- Le codage couleur du volume permet une sélection correcte du volume de la pointe grâce au code couleur correspondant
- Entièrement autoclavable sans démontage.
- Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
Spécification
1 à 0.6 %, 0.40 à 0.20 | |
Yes | |
Bleu | |
Risque de contamination minimisé grâce à des filtres à cônes sûrs et une capacité d’autoclavage complète | |
Polypropylene | |
Proline™ | |
Non-sterile | |
100 à 1000 μl | |
Risque de contamination minimisé grâce à des filtres coniques sûrs et une capacité d’autoclavage complète | |
Oui |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Pipette | |
Ergonomique | |
1 μl | |
2 ans |