Learn More
BRAND™ Transferpette™ S, volume réglable
GREENER_CHOICE
La pipette à déplacement d'air Transferpette™ S vous permet de travailler de manière efficace et ergonomique avec de petits et de grands volumes. Des forces de fonctionnement faibles et une course courte garantissent un pipetage plus détendu, même pendant les longues séries de pipetage.
Marque:  BRAND™ 705884
264.10 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16457805
  • 278.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • La pipette à déplacement d'air Transferpette™ S vous permet de travailler de manière efficace et ergonomique avec de petits et de grands volumes.
  • Des forces de fonctionnement faibles et une course courte garantissent un pipetage plus détendu, même pendant les longues séries de pipetage.
  • Grâce à son ergonomie parfaite, la Transferpette™ S offre une prise confortable pour n'importe quelle position de la main, que vous soyez gaucher ou droitier, ou que vous ayez de grandes ou petites mains.
  • Il n'est pas nécessaire de changer de préhension, car la pipette de microlitres permet un fonctionnement à une seule main : réglez le volume, pipettez, éjectez la pointe.
  • La protection contre le changement de volume est également facile à utiliser avec des gants et évite une modification accidentelle du volume de votre appareil.
  • La Transferpette™ S est également dotée de la technologie Easy Calibration, qui facilite l’étalonnage.
  • Un tableau de compatibilité indique les pointes qui s'adaptent à l'appareil, ce qui vous permet de toujours commander les bons cônes de pipette.
  • Gamme de volumes des pipettes monocanal : de 0,1 μl à 10 ml
  • Gamme de volumes de pipettes multicanaux : de 0,5 μl à 300 μ l
  • Pointe conique universelle
  • Code couleur sur la molette de réglage de réglage du volume, protection de l'arbre et protection contre le changement de volume
  • Insertion et éjection faciles des pointes grâce aux joints toriques des pipettes multicanaux
  • Peut être étalonné facilement et sans outils grâce à la technologie Easy Calibration
  • Arbre fin pour un échantillonnage à partir de récipients étroits (tubes à centrifuger)
  • Pression de vapeur jusqu’à 500 mbar
  • Viscosité jusqu’à 260 mPa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
DIN EN 285
Autoclavable
Transferpette S
Pipette
15 à 40°C
11,3 in
4,7 in
1,9 in
Transferpette™ S, 1 000 à 10 000 μl, volume réglable, D-10000, DE-M
Polypropylène
Non stérile
1000 à 10 000 μL
36 mois
28,7 cm
12 cm
4,8 cm
Vidéos
  • Brand Transferpette S (EN)
    Brand Transferpette S (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand Transferpette S (EN)
    FDS
    Documents Certificats
    Voir les accessoires
    Promotions
    Promotions
    • Plusieurs fabricants
      Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.
      Code promotionnel: 24122
      Expire2025-04-13
      Jours
      5
      Heures
      0
      Minutes
      44
      Secondes
      47
    • Plusieurs fabricants
      Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoire
      Code promotionnel25721
      Expire2025-05-01
    • Plusieurs fabricants
      Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
      Code promotionnel: 24155
      Expire2025-04-30
      Jours
      22
      Heures
      0
      Minutes
      44
      Secondes
      47
      Hot Deal
      *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
      Conditions générales de vente Voir détails promo
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    BRAND™ Transferpette™ S, volume réglable > Volume : 1 000 à 10 000 μl