Learn More
Fisherbrand™ Unité à gel horizontal grand format Mini-Plus
Pour une séparation plus rapide de nombreux échantillons.
Marque:  Fisherbrand™ FHU10WMK2
418.04 EUR valable jusqu'au 2025-05-18
Utilisez le code promo "24096" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11553352
  • 544.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Unité à gel grand format Mini-Plus, 1 plateau de coulage de gel avec portes, 2 peignes à 20 puits de 1,0 mm, connecteurs d’alimentation et bandes de chargement
Description
Description
  • Pour l’électrophorèse de routine et rapide
  • Comprend quatre positions de peigne pour une séparation rapide des échantillons
  • Plateau de coulage de gel amovible
Spécification
Spécification
Unité de gel Mini-Plus à grand format horizontal
Unité à gel grand format Mini-Plus, 1 plateau de coulage de gel avec portes, 2 peignes à 20 puits de 1,0 mm, connecteurs d’alimentation et bandes de chargement
500 ml
L x l : 102 x 144 mm
80
Vidéos
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
    • Fisherbrand - Meet the Family
      Fisher Scientific's private label product line, Fisherbrand™, offers customers a broad selection of laboratory supplies & consumables, covering a range of applications such as pH & electrochemistry, stirring & mixing, centrifugation, liquid handling,
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Meet the Family
      Certificats
      Voir les accessoires
      Promotions
      Promotions
      • Plusieurs fabricants
        Utilisez le code 24096 pour recevoir cette promotion.
        Code promotionnel: 24096
        Expire2025-05-16
        Jours
        21
        Heures
        2
        Minutes
        16
        Secondes
        16
        Hot Deal
        *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 21/04/2025 et 16/05/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
        Conditions générales En savoir plus
      Correction du contenu d'un produit
      Nom du produit
      Fisherbrand™ Unité à gel horizontal grand format Mini-Plus >