missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD™ Milieux Bactec™ : Lytique/10 anaérobie/F
À utiliser avec les systèmes d’imagerie BACTEC 9240, 9120, et 9050
Marque: BD™ 442265
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisée dans une procédure qualitative pour la culture et la récupération de micro-organismes anaérobies à partir du sang
- Milieu de culture de sang à code-barres de la série fluorescente
- Chaque flacon contient un capteur chimique qui peut détecter des augmentations de CO2 produites par la croissance des micro-organismes
- Flacons prêts à l’emploi tels que reçus—ne nécessitent ni reconstitution ni dilution
- La détection est limitée aux micro-organismes qui se développent dans un type particulier de milieu

Spécification
2 à 25°C | |
Lytique/10 anaérobie/F | |
Eau traitée 40 ml, bouillon de produit de digestion de caséine de soja 2,75 % p/v, extrait de levure 0,2 % p/v, produit de digestion de tissu animal 0,05 % p/v, dextrose 0,2 % p/v, hémine 0,0005 % p/v, ménadione 0,00005 % p/v, thiols 0,10 % p/v, pyruvate de sodium 0,1 % p/v, saponine 0,26 % p/v, agent antimousse 0,01 % p/v, polysulfonolate de sodium (SPS) 0,035 % p/v | |
Flacon |
Liquide | |
Milieux de lytiques/anaérobies 10/microbiologie F | |
Système 9240 9120 et 9050 BACTEC™ | |
50/boîte |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
BD™ Milieux Bactec™ : Lytique/10 anaérobie/F > Milieu Lytique/10 BACTEC anaérobie/F ; 50/boîte
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu