Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5430/5430 R
Les centrifugeuses Eppendorf 5430 et 5430 R, uniques et à usages multiples, associent le faible encombrement d’une microcentrifugeuse à la polyvalence d’une centrifugeuse polyvalente. Extrêmement compactes, elles peuvent accueillir des rotors pour microplaques et des tubes coniques de 15/50 ml, ainsi que des tubes Eppendorf et des barrettes PCR.
Marque: Eppendorf™ 5428000610
7376.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24333" pour bénéficier de cette offre.
Description
Spécification
17 500 tr/min | |
Oui | |
11,7 in | |
<54 dB(A) avec rotor F-45-30-11 | |
30 s à 99:59 h, avec fonction de marche continue | |
38 cm | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références | |
380 x 640 x 290 mm | |
Rotary Knob | |
EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, CEI 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 2 EN 50581 (voir le manuel pour plus de détails) | |
50/60 Hz | |
Centrifugeuse 5430 R, boutons rotatifs |
30 130 x g | |
Grand écran LCD lumineux | |
29 cm | |
Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés, reconnaissance automatique des balourds | |
15 in | |
1,050 W | |
Sans rotor | |
230 V, 50 à 60 Hz (UE) | |
Non | |
-11°C à +40°C | |
230 V |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
La centrifugeuse 5430/5430 R est une centrifugeuse non automatique pour la séparation des mélanges de substances liquides du corps humain. Elle est spécifiquement conçue pour être utilisée comme accessoire avec un dispositif de diagnostic in vitro et pour permettre son utilisation conformément à son usage prévu. Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne en matière de diagnostic in vitro (IVDR) 2017/746. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.