Learn More
TaqMan™, RNA-to-CT™ Kit en 1 étape TaqMan™ RNA-to-CT™
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
2000 réactions
200 réactions
40 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
200 réactions
Description
Le kit TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step est recommandé pour diverses applications incluant les études d’expression génétique générales, la recherche de marqueurs biologiques et la validation de microarray.
- Précis sur une large échelle dynamique pour des performances fiables
- Sensibilité élevée, permettant la détection d’un petit nombre de copies et une évaluation quantitative précise
- Validé avec les dosages d’expression génétique TaqMan™ pour une configuration expérimentale facile
- Des performances homogènes avec un large éventail de cibles, notamment des séquences riches en AT, riches en GC et longues
- Moins d’étapes de pipetage, donc moins de temps de manipulation et un risque d’erreur plus faible
Efficace sur un large éventail de concentrations d’entrée,
- Une flexibilité maximale dans la quantité d’entrée du modèle ARN nécessite une efficacité PCR en temps réel optimale pour une large gamme de quantités de modèles
- Le résultat est comparable à celui du kit en TaqMan™ RNA-to-CT™ 2-Step et représente une amélioration significative de la plage dynamique et de la sensibilité par rapport aux réactifs TaqMan™ One-Step RT-PCR Master Mix.
Une sensibilité élevée à une faible concentration de cibles
- La sensibilité du kit TaqMan™ RNA-to-CT™ One-Step a été validée en utilisant une matrice d’ARN synthétique pour lequel le nombre de copies est connu avec précision.
- Une erreur d’échantillonnage importante se produit lorsque l’on mesure de faibles quantités d’une cible ; une analyse statistique est donc requise pour une évaluation correcte en utilisant plusieurs répétitions.
- L’analyse statistique indique une confiance élevée en termes d’évaluation quantitative des échantillons, basée sur un essai T (tableau I), homogène avec seulement 10 copies de la cible.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Suffisant pour 2000 réactions à un volume de réaction de 50 µl. Inclut : • 10 tubes de 5 ml de Master Mix 2X contenant de l’ADN polymérase UP AmpliTaq Gold™, des dNTP (y compris dUTP), la référence passive 1 et des composants tampon optimisés. Conserver entre -15 et -25°C. • 10 tubes de 250 µl de mélange enzymatique 40X RT contenant de la transcriptase inverse UP ArrayScript™, un inhibiteur de RNase. Conserver entre -15° et -30°C. La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
| Méthode de détection | Amorce-sonde |
| Méthode PCR | RT-qPCR en 1 étape |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq Gold |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard Mode |
| Colorant de référence passive | ROX (pré-mélangé) |
| Gamme de produits | RNA-to-CT, TaqMan |
| Type de produit | Kits de RT-PCR en une étape |
| Pureté ou qualité | UP (Ultra Pure) |
| Afficher plus |