Learn More
Eppendorf™ Rotor QuickLock™ à angle fixe avec couvercle étanche aux aérosols
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
24 colonnes de centrifugation
30 x 1,5 / 2 mL
48 x 1,5 mL
6 x 15 / 50 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les rotors Eppendorf QuickLock étanches aux aérosols se ferment en seulement 1/4 de tour
- Permet de gagner du temps durant chaque utilisation quotidienne
- Élimine les contraintes répétitives sur votre poignet
Spécification
Spécification
| Description | Modèle : FA-45-48-11 |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 48 x 1,5 mL |
| FCR max. | 18 210 x g |
| Vitesse max. | 12 700 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuses 5430/5430R. |
| Angle | Fixe |
| Comprend | Couvercle de rotor étanche aux aérosols |
| Nbre de positions | 30 |