Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5804/5804 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15805103 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Comprend:
Avec rotor A-4-44 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml
Avec rotor S-4-72 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml
Sans rotor
Alimentation électrique:
230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Modèle:
Centrifugeuse 5804 (EU-IVD), clavier
Centrifugeuse 5804, clavier
Centrifugeuse 5804 R (EU-IVD), clavier
Centrifugeuse 5804 R, clavier
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15805103
Marque: Eppendorf™ 5804000520
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La centrifugeuse Eppendorf grande vitesse 5804/5804 R est une centrifugeuse de capacité moyenne, idéale pour les applications moléculaires dans des tubes allant jusqu’à 250 ml. Elle offre également une polyvalence exceptionnelle avec la capacité de prendre des rotors à godets oscillants et à angles fixes, ainsi que des plaques Deep Well.
  • Les rotors à godets oscillants et les adaptateurs peuvent accueillir des tubes et des flacons de 0,2 ml à 250 ml
  • Rotors à plaques pour la centrifugation de tous les types de plaques suivants : MTP, PCR, culture cellulaire ou Deep Well
  • Rotors à angles fixes pour les applications à haute vitesse dans des tubes de 0,2 ml à 85 ml
  • Centrifugation à haute vitesse jusqu’à 20 913 × g (14 000 tr/min)
  • Couvercle de centrifugeuse avec bouchon pour couvercle à commande par effleurement
  • Faible hauteur d’accès de 29 cm pour faciliter le chargement et le déchargement des échantillons
  • Fonctionnement silencieux pour améliorer votre environnement de travail
  • Dimensions compactes assurant un gain d’espace précieux sur la paillasse
  • Reconnaissance automatique du rotor et détection de déséquilibrage pour une sécurité opérationnelle maximale
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
    Type de contrôleur Keypad
    FCR max. 20 913 x g
    Vitesse max. 14 000 tr/min
    Réfrigéré No
    Affichage Grand écran LCD lumineux
    Comprend Avec rotor S-4-72 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml
    Modèle Centrifugeuse 5804, clavier
    Niveau sonore <62 dB(A)
    Rotor inclus Oui
    Fonctions de sécurité Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés et bouchons étanches aux aérosols, compteur du cycle de vie du rotor, reconnaissance automatique des balourds
    Étalons EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC partie 15 classe A, EN 378-1, EN 50581 (voir le manuel pour plus de détails)
    Minuteur 1 min à 99 min, avec fonction d’analyse continue, centrifugation rapide
    Type Centrifugeuses de paillasse
    Ventilée Oui
    Dimensions (L x l x H) extérieures 47 x 55 x 34 cm
    Largeur (impériale) extérieure 18,4 in
    Largeur (métrique) extérieure 46,6 cm
    Hauteur (impériale) extérieure 13,3 in
    Hauteur (métrique) extérieure 33,7 cm
    Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
    Tension 230 V
    Puissance 900 W
    Fréquence 50/60 Hz