Learn More
Fisherbrand™ Packs centrifugeuse GT1 de paillasse
Taille compacte et système polyvalent. Capacité totale de centrifugation de 580 ml, avec un faible encombrement sur la paillasse
Marque:  Fisherbrand™ 50156859
4482.07 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15868722
  • 7115.40€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Centrifugeuse GT1R, rotor TX-150, couvercle ClickSeal, adaptateurs de tubes
Description
Description
  • Modèle réfrigéré GT1R
  • Taille compacte avec un encombrement minimal sur les paillasses
  • Avec un rotor libre TX-150 avec adaptateurs pouvant accueillir 4 tubes coniques de 50 ml ou 8 tubes coniques de 15 ml
  • Un fonctionnement facilité à l’aide d’une seule touche avec protocoles préenregistrés
  • Interface d’affichage rétroéclairée avec options multilingues
  • Remplacement rapide du rotor à l’aide d’un bouton-poussoir, avec système d’échange de rotor à verrouillage automatique Auto-Lock™
  • Revêtement en couches croisées pour rotor lubrifiant et résistant à la corrosion
  • Équipé de couvercles de confinement biologique ClickSeal™
  • Rotor Microlitre à haute vitesse en option, également disponible pour les applications de biologie moléculaire
  • Nettoyage à l’aide d’un détergent possible, en utilisant gants et lingettes
  • Garantie de deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Vidéos
  • Fisherbrand GT Centrifuges
    - Compact size with minimal benchtop footprint - Ventilated and refrigerated versions available, with rapid temperature pull-downs
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand GT Centrifuges
    FDS
    Documents Certificats
    Voir les accessoires
    Nom du produit
    Fisherbrand™ Packs centrifugeuse GT1 de paillasse > GT1R, Oui