Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de méthylène, pureté élevée, coloration biologique
Description
Methylene blue is used as a dye in different staining procedures viz. Wright's stain and Jenner's stain. It also serves as an indicator and medicine. Further, it is used to examine RNA and DNA under the microscope or in a gel. It is widely used as a redox indicator in analytical chemistry. It acts as a photosensitizer utilized to generate singlet oxygen in order to make organic peroxides by a Diels-Alder reaction. It is also used in the sulfide analysis. It plays an important role in aquaculture to treat fungal infections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le bleu de méthylène est utilisé comme colorant dans différentes procédures de visibilité, à savoir la coloration de Wright′ et de Jenner′. Il sert également d’indicateur et de médicament. De plus, il est utilisé pour examiner l’ARN et l’ADN au microscope ou dans un gel. Il est largement utilisé comme indicateur redox en chimie analytique. Il agit comme un photosensibilisateur utilisé pour générer de l’oxygène singulet afin de faire des peroxydes organiques par réaction de Diels-Alder. Il est également utilisé dans l’analyse des sulfures. Il joue un rôle important dans l’aquaculture pour traiter les infections fongiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’acide acétique et le chloroflex Insoluble dans l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methylene Blue |
Point de fusion | ∼180°C (decomposition) |
Note relative au nom | biological stain |
Notes de qualité de la pureté | High purity |
Beilstein | 3599847 |
Merck Index | 14,6060 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol,acetic acid,glycerol and chloroform. Insoluble in ether. |
Poids de la formule | 319.86 (Anhydrous) |
Quantité | 100 g |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252160 | Certificat d’analyse | 20/08/2024 | A18174.14,A18174.36,A18174.22 |
10252159 | Certificat d’analyse | 20/08/2024 | A18174.14,A18174.36,A18174.22 |
10250159 | Certificat d’analyse | 02/04/2024 | A18174.14,A18174.36,A18174.22 |
10245673 | Certificat d’analyse | 09/02/2023 | A18174.14,A18174.36,A18174.22 |
10241648 | Certificat d’analyse | 11/07/2022 | A18174.14,A18174.36,A18174.22 |
Sécurité et traitement
- Methylene Blue, high purity, biological stain
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Methylene Blue