Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de méthylène, pur, certifié Code produit.: 10455081
Thermo Scientific Chemicals Bleu de méthylène, pur, certifié
Code produit. 10455081
25 g, Bouteille en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Code produit. 10455081
Marque: Thermo Scientific Chemicals 414240250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Bleu de méthylène, C16H24ClN3O3S, numéro CAS-7220-79-3, bleu de base 9, 25 g, 1,21 à 1,7, pression de vapeur : Négligeable, 27, V, 19, 259, CHEBI : 6872, vert, 13 (air - 1,0), 82 % min., 200-515-2, 319,85, pur, avertissement, déclaration GHS H : Nocif en cas d’ingestion.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7220-79-3
Formule moléculaire C16H24ClN3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 373.90
Numéro MDL MFCD00150008
Clé InChI XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Basic Blue 9
CID PubChem 6099
ChEBI CHEBI:6872
Nom IUPAC [7-(diméthylamino)phénothiazin-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylene Blue
Point de fusion 190,0°C
Rapport d’absorption 1.21 to 1.7
Teneur en colorant 82% min.
Beilstein 27, V,19, 259
Merck Index 15, 6132
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: in methanol: 430g/L
Spectre IR Authentique
Lambda max. 663 to 667nm
Poids de la formule 319.85
Qualité Pures
Conditionnement Bouteille en verre
Tension de vapeur Vapor Pressure: Negligible
Densité 13 (Air = 1.0)
Couleur Vert
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467094 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2024 Catalog Number414241000,414245000,414240250
Numéro de lotA0465929 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/09/2024 Catalog Number414241000,414245000,414240250
Numéro de lotB0155969 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number414241000,414245000,414240250
Numéro de lotA0462826 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/05/2024 Catalog Number414241000,414245000,414240250
Numéro de lotA0456658 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/10/2023 Catalog Number414241000,414245000,414240250
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylene Blue
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Bleu de méthylène, pur, certifié >