Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrate de bleu de méthylène, pur
Product Code. 10045700 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Unit Size:
100g
2.50kg
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10045700
Brand: Thermo Scientific Chemicals 414251000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S | 319.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 122965-43-9
Formule moléculaire C16H18ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 319.85
Numéro MDL MFCD00150006
Clé InChI CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate
CID PubChem 16211647
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Methylene Blue hydrate
Point de fusion 100.0°C to 110.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Spectre IR Authentique
Nom IUPAC [7-(diméthylamino)phénothiazin-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure ; hydrate
Poids de la formule 319.85
Perte à la dessiccation 22% max.
Pourcentage de pureté ≥70% (TiCl3-titration)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Vert
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methylene Blue hydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Phenothiazin-5-ium,3,7-bis(dimethylamino)-, chloride, hydrate, Methylene Blue