Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de méthylène, pureté élevée, coloration biologique Code produit.: 11463697
Thermo Scientific Chemicals Bleu de méthylène, pureté élevée, coloration biologique
Code produit. 11463697
500 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11463697
Marque: Thermo Scientific Chemicals A18174.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Methylene blue is used as a dye in different staining procedures viz. Wright's stain and Jenner's stain. It also serves as an indicator and medicine. Further, it is used to examine RNA and DNA under the microscope or in a gel. It is widely used as a redox indicator in analytical chemistry. It acts as a photosensitizer utilized to generate singlet oxygen in order to make organic peroxides by a Diels-Alder reaction. It is also used in the sulfide analysis. It plays an important role in aquaculture to treat fungal infections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bleu de méthylène est utilisé comme colorant dans différentes procédures de visibilité, à savoir la coloration de Wright′ et de Jenner′. Il sert également d’indicateur et de médicament. De plus, il est utilisé pour examiner l’ARN et l’ADN au microscope ou dans un gel. Il est largement utilisé comme indicateur redox en chimie analytique. Il agit comme un photosensibilisateur utilisé pour générer de l’oxygène singulet afin de faire des peroxydes organiques par réaction de Diels-Alder. Il est également utilisé dans l’analyse des sulfures. Il joue un rôle important dans l’aquaculture pour traiter les infections fongiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’acide acétique et le chloroflex Insoluble dans l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122965-43-9
Formule moléculaire C16H18ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 319.85
Numéro MDL MFCD00150006
Clé InChI CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Basic Blue 9; C.I. 52015
CID PubChem 16211647
Nom IUPAC [7-(diméthylamino)phénothiazin-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure ; hydrate
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylene Blue
Point de fusion ∼180°C (decomposition)
Note relative au nom biological stain
Notes de qualité de la pureté High purity
Beilstein 3599847
Merck Index 14,6060
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,acetic acid,glycerol and chloroform. Insoluble in ether.
Poids de la formule 319.86 (Anhydrous)
Quantité 500 g
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10252160 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/08/2024 Catalog NumberA18174.14,A18174.36,A18174.22
Numéro de lot10252159 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/08/2024 Catalog NumberA18174.14,A18174.36,A18174.22
Numéro de lot10250159 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/04/2024 Catalog NumberA18174.14,A18174.36,A18174.22
Numéro de lot10245673 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/02/2023 Catalog NumberA18174.14,A18174.36,A18174.22
Numéro de lot10241648 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/07/2022 Catalog NumberA18174.14,A18174.36,A18174.22
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylene Blue, high purity, biological stain
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methylene Blue
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Bleu de méthylène, pureté élevée, coloration biologique >