Learn More
Méthanol, qualité LC/MS Optima™, Thermo Scientific™ Code produit.: 10636545
Méthanol, qualité LC/MS Optima™, Thermo Scientific™
Code produit. 10636545
500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
2.5 L
4 L
Code produit. 10636545
Marque: Fisher Chemical A456500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Méthanol, >-99,9 %, CH4O, numéro CAS-67-56-1, alcool de bois, hydroxyde de méthyle, alcool colonial, naphte colombien, naphte de bois, carbinol, alcool méthylique, alcool pyroxylique, esprit de bois, méthylol
Méthanol, >-99,9 %, CH4O, numéro CAS-67-56-1, alcool de bois, hydroxyde de méthyle, alcool colonial, naphte colombien, naphte de bois, carbinol, alcool méthylique, alcool pyroxylique, esprit de bois, méthylol
Méthanol
• Méthanol
• Solvant
• Optima
• Pour analyse HPLC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98°C
Absorbance ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 254nm, ≤0.1 AU at 230nm, ≤0.2 AU at 220nm, ≤0.4 AU at 214nm, ≤0.5 AU at 210nm
Couleur Incolore
Densité 0.791g/cm³
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 500 mL
Identification Pass Test
Conditionnement Verre ambré
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté LC-MS & UHPLC-UV
Plage de pourcentage du dosage Assay: 99.9% min by GC
Résidus après évaporation ≤1ppm
Notes de pourcentage du dosage GC
Acide titrable ≤0.0003meq/g
Formule linéaire CH3OH
Base titrable ≤0.0002meq/g
Tension de vapeur 128 hPa at 20°C
Viscosité 0.55cp at 20°C
Eau ≤0.02%
Merck Index 15, 6029
Poids de la formule 32.04
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2525766 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2025 Catalog NumberA456-500,A456-212,A456-1,A456-4
Numéro de lot2524396 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2025 Catalog NumberA456-500,A456-212,A456-1,A456-4
Numéro de lot2524573 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2025 Catalog NumberA456-500,A456-212,A456-1,A456-4
Numéro de lot2524826 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2025 Catalog NumberA456-500,A456-212,A456-1,A456-4
Numéro de lot2525611 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2025 Catalog NumberA456-500,A456-212,A456-1,A456-4
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthanol, qualité LC/MS Optima™, Thermo Scientific™ >