Learn More
Méthanol, pour HPLC-MS, Fisher Chemical Code produit.: 10653963
Méthanol, pour HPLC-MS, Fisher Chemical
Code produit. 10653963
2.5 l
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 l
Code produit. 10653963
Marque: Fisher Chemical M/4062/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Méthanol, pour HPLC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alcool méthylique, alcool de bois, essence de bois, naphte de bois, méthylol, hydroxyde de méthyle, esprit pyroxylique, esprit colonial, esprit colombien, columbian spiritAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI : 17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Point de fusion -98°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 2.5 l
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 128 hPa à 20°C
Viscosité 0.55 cp à 20°C
Poids de la formule 32.04 g/mol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2525767 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2025 Catalog NumberM/4062/15,M/4062/17X,M/4062/17,M/4062/17Z
Numéro de lot2525612 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2025 Catalog NumberM/4062/15,M/4062/17X,M/4062/17,M/4062/17Z
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methanol
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthanol, pour HPLC-MS, Fisher Chemical >