Learn More
Méthanol, UHPLC-MS, Thermo Scientific™
Spécification signal-bruit unique pour l’industrie chimique où la qualité du solvant est directement liée à la sensibilité du spectromètre de masse.
Marque: Fisher Chemical A458-1
98.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Méthanol, CH4O, numéro CAS-67-56-1, naphte de bois, alcool pyroxylique, alcool méthylique, méthylol, naphte colombien, alcool colonial, esprit de bois, alcool de bois, hydroxyde de méthyle, carbinol, 1 L
Spécification
Methanol | |
≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 254nm, ≤0.1 AU at 230nm, ≤0.4 AU at 215nm, ≤000 5 AU at 260nm, ≤02. AU at 220nm, ≤05. AU at 210nm | |
Incolore | |
64.7°C | |
Flacon en verre borosilicaté transparent | |
99.9% minimum by GC | |
CH4O | |
CH3OH | |
MFCD00004595 | |
0.55 cP at 20°C | |
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
CO | |
32.04 | |
CHEBI:17790 |
-98°C | |
67-56-1 | |
0.791 g/cm3 | |
1 L | |
Liquide | |
1ppm max. | |
0.0003meq/g max. | |
0.0002meq/g max. | |
128 hPa at 20°C | |
0.02% Max. | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
Méthanol | |
887 | |
UHPLC-MS |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- Methanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31