Learn More
Méthanol, qualité LC/MS Optima™, Thermo Scientific™
Code produit. 10031094
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
2.5 L
4 L
Méthanol, >-99,9 %, CH4O, numéro CAS-67-56-1, alcool de bois, hydroxyde de méthyle, alcool colonial, naphte colombien, naphte de bois, carbinol, alcool méthylique, alcool pyroxylique, esprit de bois, méthylol, 2,5 L
Méthanol, >-99,9 %, CH4O, numéro CAS-67-56-1, alcool de bois, hydroxyde de méthyle, alcool colonial, naphte colombien, naphte de bois, carbinol, alcool méthylique, alcool pyroxylique, esprit de bois, méthylol, 2,5 L
Méthanol
• Optima
• Pour analyse HPLC-MS
• Méthanol Optima LC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alcool méthylique, alcool de bois, essence de bois, naphte de bois, méthylol, hydroxyde de méthyle, esprit pyroxylique, esprit colonial, esprit colombien, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI : 17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Méthanol
Point de fusion -98°C
Absorbance ≤0.005 AU à 260 nm, ≤0.005 AU à 280 nm, ≤0.01 AU à 254 nm, ≤0.1 AU à 230 nm, ≤0.2 AU à 220 nm, ≤0.4 AU à 214 nm, ≤0.5 AU à 210 nm
Couleur Incolore
Densité 0.791 g/cm³
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 1 l
Identification Test de réussite
Conditionnement Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté LC-MS et UHPLC-UV
Plage de pourcentage du dosage Essai : 99.9 % min par GC
Résidus après évaporation ≤ 1 ppm
Notes de pourcentage du dosage GC
Acide titrable ≤ 0.0003 meq/g
Formule linéaire CH3OH
Base titrable ≤ 0.0002 meq/g
Tension de vapeur 128 hPa à 20°C
Viscosité 0.55 cp à 20°C
Eau ≤ 0.02 %
Merck Index 15, 6029
Poids de la formule 32.04
Pourcentage de pureté ≥ 99.9 %
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methanol