Learn More
Novex™ Kit de vérification des performances MAGPIX™
Kit de vérification des performances MAGPIX™
Marque:  Novex™ MPXPVERK25
536.64 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12303623
  • 610.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le kit pratique de vérification des performances contient des réactifs de vérification xMAP™ qui sont utilisés pour vérifier l’étalonnage des canaux de classification et de rapporteur MAGPIX™ et l’intégrité fluidique. La vérification utilise les commandes du système pour s’assurer que l’analyseur fonctionne correctement avec les paramètres d’étalonnage actuels. Le kit est conçu pour être utilisé avec le bloc de réactifs hors plaque. Chaque kit fournit 25 vérifications.
Chaque kit comprend :
Barrettes
  • CD propre à chaque lot pour l’importation des valeurs cibles
    Le système MAGPIX™ est un système de détection polyvalent, compact et fluorescent basé sur la technologie xMAP™ éprouvée de Luminex. Le système est une plateforme d’immunodosage simple conçue pour l’analyse simultanée jusqu’à 50 marqueurs intracellulaires et extracellulaires dans des échantillons biologiques uniques. Le système MAGPIX™ fournit aux utilisateurs un puissant outil de multiplexage qui offre un débit d’échantillons plus élevé, une flexibilité accrue des dosages, un volume d’échantillons réduit et des coûts plus faibles que les traitements ELISA et le transfert Western traditionnels.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    25 reactions
    MAGPIX™
    Glace humide
    Instruments Luminex®, système MAGPIX™
    Certificats
    Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
    5 Réponse(s) trouvée(s)
    Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
    Numéro de lotB92571 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberMPXPVERK25
    Numéro de lotB93966 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberMPXPVERK25
    Numéro de lotB95254 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberMPXPVERK25
    Numéro de lotB96515 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberMPXPVERK25
    Numéro de lotB98826 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberMPXPVERK25
    Nom du produit
    Novex™ Kit de vérification des performances MAGPIX™ > 25 réactions