Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorure de magnésium hexahydraté, 99 %, pour biochimie
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Magnesium chloride hexahydrate |
Point de fusion | 117,0°C |
Quantité | 500 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (Complexometry) |
Formule linéaire | MgCl2·6H2O |
Merck Index | 15,5726 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 2350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol |
Poids de la formule | 203.31 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Qualité | Biochimie |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0460941 | Certificat d’analyse | 20/03/2024 | 447150025,447155000 |
A0456583 | Certificat d’analyse | 06/10/2023 | 447150025,447155000 |
A0456582 | Certificat d’analyse | 27/09/2023 | 447150025,447155000 |
A0410579 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 447150025,447155000 |
A0453984 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 447150025,447155000 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant