Learn More
Chlorure de magnésium hexahydraté,+ de 98 %, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Magnesium chloride hexahydrate |
Point de fusion | 117.0°C |
Quantité | 1 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 98.0 to 101% (Complexometry) |
Formule linéaire | MgCl2·6H2O |
Merck Index | 15,5726 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 2350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol |
Poids de la formule | 203.31 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Qualité | Extra pur |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467829 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 447700010,447700050 |
A0464042 | Certificat d’analyse | 28/06/2024 | 447700010,447700050 |
A0393281 | Certificat d’analyse | 14/12/2022 | 447700010,447700050 |
A0415313 | Certificat d’analyse | 13/12/2022 | 447700010,447700050 |
A0444725 | Certificat d’analyse | 11/08/2022 | 447700010,447700050 |