Learn More
Chlorure de magnésium hexahydraté, Fisher BioReagents
Code produit. 10386743
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
Code produit. 10386743
Marque: Fisher BioReagents BP214500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203.30 g/mol
Flacon poly ; 500 g
Le chlorure de magnésium convient à la préparation de solutions tampons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorure de magnésium hexahydraté
Point de fusion 117°C
CAS 7791-18-6
Couleur Blanc
pH 5 à 6.5
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Notes de pourcentage du dosage ≥ 99,0 %
Formule moléculaire Cl2H12MgO6
Numéro MDL MFCD00011106
Merck Index 15, 5726
Synonyme chlorure de magnésium, dichlorure de magnésium 2+ ionique, chlorure de magnésium anhydre, chlorure de magnésium, anhydre, chloruredemagnésium, chlorure de magnésium II
Clé InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Nom IUPAC magnésium ; dichlorure
Poids moléculaire (g/mol) 203.30
CID PubChem 5360315
ChEBI CHEBI : 6636
Poids de la formule 203.31
Pourcentage de pureté ≥ 99.0 %
Conditionnement Flacon poly
Informations sur la décomposition > 106°C