Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC MAbPac™ SCX-10
Utilisez ces colonnes à échange cationique fort pour l’analyse haute résolution et haute efficacité des anticorps monoclonaux (mAb) et des variantes associées.
Marque:  Thermo Scientific™ 075603
Code produit. 11342083
  • 1054.42€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 pour l’analyse haute résolution et haute efficacité des anticorps monoclonaux (mAb) et des variantes associées. L’unique résine pelliculaire non poreuse offre la puissance de résolution permettant de séparer les variantes des mAb qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une couche hydrophile entoure les microbilles polymériques et élimine les interactions hydrophobes avec la résine, ce qui se traduit par des pics très efficaces. La surface d’échange cationique greffée exclusive fournit un contrôle de sélectivité du pH permettant des séparations haute résolution.
Performances supérieures pour l’analyse des variantes des mAb
  • Haute résolution exceptionnelle pour les variantes des mAb
  • Idéales pour la caractérisation et l’évaluation du contrôle qualité des mAb
  • Bien adaptées aux études de stabilité, au développement de méthodes thérapeutiques mAb et au criblage à haut débit
  •  Reproductibilité inégalée de colonne à colonne et de lot à lot, ce qui supprime le problème de variabilité des colonnes dans les tests de stabilité et d’AQ/CQ
  • Répondent aux exigences réglementaires pour la caractérisation biopharmaceutique
Plusieurs tailles disponibles
  • Disponibles en granulométries de 3, 5 et 10 μm en formats standard et UHPLC
  • Colonnes à granulométrie plus petite fournissant la même résolution que les colonnes de 10 μm, mais avec un temps d’analyse nettement plus rapide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
0,2 à 2,0 ml/min
3000 psi (207 bar)
2 à 12
Acétonitrile à 50 %
Sulfonate
Polymère sphérique, non poreux
Échange d’ions
Bio-LC
4 mm
50 mm
10 μm
Non poreuse
Température ambiante jusqu’à 60°C
MAbPac
Échange d’ions
Colonne analytique
Responsibly packaged
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotUJ297510 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/11/2019 Catalog Number075603
Numéro de lotUI294542 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/09/2019 Catalog Number075603
Numéro de lotUG291768 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/08/2019 Catalog Number075603
Numéro de lotTL281173 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/12/2018 Catalog Number075603
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC MAbPac™ SCX-10 > Longueur : 50 mm ; dia. int. : 4 mm