Learn More
Corning™ Sachets de prélèvement
Sachets de prélèvement avec trois ports utilisés pour les applications biopharmaceutiques
Marque: Corning™ 91-200-42
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les sachets de prélèvement Corning sont disponibles en format suspension 2D en différents volumes et types de connecteurs.
Spécification
1 L | |
EVA | |
1/boîte | |
À l’unité |
Tubulure flexible scellable à chaud | |
1 de chaque | |
Connecteur MPC mâle avec raccord cannelé de 0,25 po, bouchon MPC femelle, connecteur MPC femelle avec raccord cannelé de 0,25 po, prise MPC mâle, site d’injection séparé |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Sachets de prélèvement > EVA ; 1 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu