Learn More
Corning™ Sachets de prélèvement
Sachets de prélèvement avec trois ports utilisés pour les applications biopharmaceutiques
Marque:  Corning™ 91-200-41
Code produit. 17273574
  • 54.80€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les sachets de prélèvement Corning sont disponibles en format suspension 2D en différents volumes et types de connecteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,5 L
EVA
1/boîte
À l’unité
Tubulure flexible scellable à chaud
1 de chaque
Connecteur MPC mâle avec raccord cannelé de 0,25 po, bouchon MPC femelle, connecteur MPC femelle avec raccord cannelé de 0,25 po, prise MPC mâle, site d’injection séparé
Nom du produit
Corning™ Sachets de prélèvement > EVA ; 500 ml